Documents
278408
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CC