278033
Diethyl isopropylidenemalonate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
175-178 °C/120 mmHg (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C(=C(/C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
WEISAZNMMVPNTH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter