Key Documents
277479
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyrophenone
98%
Synonyme(s) :
1,2-Diphenyl-1-butanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2