Principaux documents
277126
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4809 (lit.)
pb
152-154 °C (lit.)
Densité
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCl)CBr
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup