Principaux documents
276251
Sigma-Aldrich
Hydroquinone diacetate
98%
Synonyme(s) :
1,4-Diacetoxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
121-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable