Key Documents
276057
Sigma-Aldrich
(+)-N,N′-Dibenzyl-L-tartaric diamide
99%
Synonyme(s) :
N,N′-Dibenzyl-L-tartramide
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(OH)CONHCH2C6H5]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +83°, c = 5.5 in pyridine
Pf
198-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H20N2O4/c21-15(17(23)19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(22)18(24)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,21-22H,11-12H2,(H,19,23)(H,20,24)/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
BBYSAHVLSFBCMN-HZPDHXFCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable