275867
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt(II)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
λmax
417 nm
530 nm (2nd)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Co]n56
InChI
1S/C48H36N4O4.Co/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;/h5-28H,1-4H3;/q-2;+2/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;
Clé InChI
QBCIMRXPMLWVML-NHZJRHMYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering