Documents
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable