275131
Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) dichloride
97%
Synonyme(s) :
[Ir(1,5-cod)Cl]2, 1,5-Cyclooctadiene-iridium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Iridium(I) chloride 1,5-cyclooctadiene complex dimer, [Ir(1,5-cod)Cl]2, [Ir(cod)Cl]2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iridium
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ir].Cl[Ir].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Clé InChI
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :