Principaux documents
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitrophenyl)-1,2-ethanediol
98%
Synonyme(s) :
2-Nitrostyrene glycol
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
96-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
Clé InChI
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable