Documents
274461
Sigma-Aldrich
9-Methylacridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pureté
95%
Pf
117-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
Clé InChI
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N