Principaux documents
274097
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrophenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.55
Beilstein:
2048031
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
Clé InChI
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par