273643
2-Octynal
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC#CC=O
InChI
1S/C8H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
DUUGWLGPIZCNLM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup