Principaux documents
272809
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidenebis(4-butylaniline)
99%
Synonyme(s) :
TBBA
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-[CH=NC6H4(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(CCCC)cc3