270202
4-Bromophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves