Principaux documents
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H39BO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
Informations légales
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC