Principaux documents
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3S(O)CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.17
Numéro Beilstein :
1854014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Pureté
96%
Chaîne SMILES 
COC(=O)CS(C)=O