Principaux documents
268763
Sigma-Aldrich
Bromure de dodécyltriméthylammonium
99%
Synonyme(s) :
Lauryltrimethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.34
Beilstein:
3597463
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
246 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Jade E LaDow et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4219-4226 (2011-07-29)
A series of cationic amphiphiles, each with an aromatic core, was prepared and investigated for antimicrobial properties. The synthesized amphiphiles in this study are bicephalic (double-headed) in that they each possess two trimethylammonium head groups and a single linear alkoxy