268380
Acide stéarique
≥98%
Synonyme(s) :
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 173.7 °C)
Essai
≥98%
pb
361 °C (lit.)
Pf
67-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable