268097
Phosphate de tétrabutylammonium monobasic
97%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
151-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable