265128
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
259 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6FNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Clé InChI
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fungicidal agents
- Antitumor agents
- 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
- Factor Xa inhibitors
- Enantioselective D3 receptor antagonists
- Ligands for hFPRL1 (or ALXR) receptor in inflammation
- Antibacterial agents
- Inhibitors of hepatitis C virus NS3·4A protease
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable