Key Documents
264717
Sigma-Aldrich
1-Furfurylpyrrole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(c1ccco1)n2cccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-6-10(5-1)8-9-4-3-7-11-9/h1-7H,8H2
Clé InChI
BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup