264466
2,6-Difluorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Point d'ébullition
59-61 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
38-41 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Clé InChI
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges