Documents
263613
Sigma-Aldrich
Diethyl chloromethylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
Chloromethylphosphonic acid diethyl ester, NSC 67753
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2PO(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.57
Numéro Beilstein :
1363361
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Subsequent alkylation after nucleophilic substitution
  • One-pot alkylation-boration of α-haloalkylphosphonates
  • Synthesis of cyclpentane and pyrrolidine derivatives via regioselective insertion reactions
  • Phosphorylation leading to P-containing cyclopropanes
  • Wadsworth-Emmons reactions
  • Ring expansion of zircnacycles via carbenoid insertion
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1