263532
3,5-Difluoroaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
37-41 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Nc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup