Principaux documents
261785
Sigma-Aldrich
Barium diphenylamine-4-sulfonate
98%
Synonyme(s) :
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid barium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
About This Item
Formule linéaire :
(C12H10NO3S)2Ba
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
633.88
Beilstein:
3795146
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
Clé InChI
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Remplacé(e)(s) par