Documents
261637
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
192-193 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
Clé InChI
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
Application
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable