260053
2-Bromo-6-nitrotoluene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
143 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Application
- as starting reagent in total synthesis of N-acetyl methyl ester of (±)-clavicipitic acids
- in synthesis of carbazomadurin A, highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup