259640
4-Nitrobenzoic hydrazide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 0.5 g/10 mL, clear, yellow
Chaîne SMILES
NNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c8-9-7(11)5-1-3-6(4-2-5)10(12)13/h1-4H,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable