Documents
259101
Sigma-Aldrich
Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
97%
Synonyme(s) :
Phenylbis(diphenylphosphinoethyl)phosphine, Triphos
About This Item
Formule linéaire :
C6H5P[CH2CH2P(C6H5)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
130-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H33P3/c1-6-16-30(17-7-1)35(26-28-36(31-18-8-2-9-19-31)32-20-10-3-11-21-32)27-29-37(33-22-12-4-13-23-33)34-24-14-5-15-25-34/h1-25H,26-29H2
Clé InChI
AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Daniel T Walters et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(15), 3849-3857 (2018-12-24)
Two new molecular boxes, the mono-bromo box [Au6 (Triphos)4 Br](SbF6 )5 ⋅6(CH2 Cl2 ), 4 mB, and the dibromo box, [Au6 (Triphos)4 Br2 ⋅H2 O](SbF6 )4 ⋅4(CH2 Cl2 ), 5 dB, have been prepared in crystalline form. Although constructed from non-luminescent components