Documents
258172
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopropionitrile
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH(Br)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Impuretés
5% 3-bromopropionitrile
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Densité
2.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC(Br)C#N