Documents
257885
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyclopentadiene, mixture of isomers
Synonyme(s) :
NSC 176274
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
138-140 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Trimethylsilyl cyclopentadiene reacts with ruthenium trichloride in alcohol solvent to yield ruthenocene.
Application
Reactant involved in:
  • Diels-Alder reactions
  • Synthesis of ring-functionalized molybdenocene complexes
  • Allyl isomerization
  • Aromatization of C5 rings
  • Synthesis of N-hydroxyindoles via nucleophilic addition
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Multiple desilylation of silylated cyclopentadienes promoted by ionic ruthenium and rhodium halides.
Winter CH, et al.
Inorganic Chemistry, 32(17), 3654-3659 (1993)