Principaux documents
257826
Sigma-Aldrich
5-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dimethylthiazolium iodide
98%
Synonyme(s) :
3,4-Dimethyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazolium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12INOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.15
Beilstein:
3740014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
82-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].Cc1c(CCO)sc[n+]1C
InChI
1S/C7H12NOS.HI/c1-6-7(3-4-9)10-5-8(6)2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GDNOYVMHHMSZJV-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable