Principaux documents
256293
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro Beilstein :
2208779
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]17/D +32°, c = 2.5 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Point d'ébullition
92 °C/1.8 mmHg (lit.)
Pf
39-40 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
Description générale
Chiral building block.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable