Principaux documents
254193
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
≥99.99%
Synonyme(s) :
Gallium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
GaCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pression de vapeur
1 mmHg ( 48 °C)
Essai
≥99.99%
Pf
78 °C (lit.)
Densité
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Caractéristiques et avantages
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Conditionnement
product is packed in vials