253103
29H,31H-Phthalocyanine
β-form, 98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
698 nm
Chaîne SMILES
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
Clé InChI
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.