252506
9-Chloroanthracene
96%
About This Item
Pureté
96%
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable