Principaux documents
252409
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine
97%
Synonyme(s) :
Octaethylporphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H46N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.78
Beilstein:
379798
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
powder
λmax
401 nm
Chaîne SMILES 
CCc1c(CC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC)c5CC)c(CC)c4CC)c(CC)c3CC
InChI
1S/C36H46N4/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30/h17-20,37,40H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-
Clé InChI
HCIIFBHDBOCSAF-MUZKIALCSA-N
Informations sur le gène
human ... TERT(7015)
Description générale
Metalated and metal free 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl- 21H,23H-porphine (OEP) can form Langmuir Blodgett (LB) thin films. OEP has gas sensing properties.1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable