Principaux documents
251879
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
pb
101 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(Cl)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dichlorophenyl isocyanate has been used in the preparation of pyridine-urea analog.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Luping Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(22), 3979-3982 (2003-11-01)
Development for a class of potent 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone inhibitors of p38a MAP kinase is described. Modification of N-1 aryl and C-6 arylsulfide in 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone analogues for the interaction with the hydrophobic pockets in p38 active site is also discussed.