250945
1,2-Dimethylnaphthalene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.615 (lit.)
Point d'ébullition
266-267 °C (lit.)
Pf
−2-−1 °C (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1C
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-11-5-3-4-6-12(11)10(9)2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N