249408
2,6-Difluorobenzoyl chloride
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
72-77 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
Clé InChI
QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
Application
- the preparation of series of novel 2-aryl substituted 4H-3,1-benzoxazin-4-ones
- regioselective synthesis of 3,6-disubstituted-2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine
- Friedel-Crafts acylation reaction of toluene, anisol, thioanisol, 4-phenoxyacetophenone and N,N-diacetyl-4-phenoxyaniline
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter