Principaux documents
249270
1,3-Acetonedicarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2COCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.10
Beilstein:
1447081
Numéro CE :
Numéro MDL:
Essai
98%
Pf
133 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N