248045
3-Fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Beilstein:
775898
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
42-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Adel Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5169-5175 (2009-07-28)
Combinatorial chemistry offers a unique opportunity for the synthesis and screening of large numbers of compounds and significantly enhances the prospect of finding new drugs. Collaborative efforts with the Tuberculosis Antimicrobial Acquisition & Coordinating Facility (TAACF), have led to the