Principaux documents
246468
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt dihydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
[C2H5CH(CH3)COCO2]2Ca · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
262 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CCC(C)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)C(C)CC
InChI
1S/2C6H10O3.Ca.2H2O/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;;;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
QZPKSONRSMXBTM-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable