Key Documents
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
Synonyme(s) :
1,2-Diphenylvinylene carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro Beilstein :
1114120
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
71-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable