Principaux documents
245704
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
95%
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitrile
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clé InChI
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butyl cyanoacetate undergoes alkylation with many substituted benzyl and heteroalyl alcohols to form the corressponding alpha-alkylated products.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Iridium catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate with alcohols under solvent free conditions.
Tetrahedron, 65(4), 849-854 (2009)