245275
Triethylphosphine
99%
Synonyme(s) :
Triethylphosphorus
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
127-128 °C (lit.)
Densité
0.802 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of the tetrahedrally coordinated L3Fe-Nx complex with a terminal nitride group.
- Synthesis of (PEt3)2Ni(η2-C14H10), a source of the reactive Ni(PEt3)2 moiety.
- Synthesis of dinuclear rhodium complexes with triethyllphosphane bridges.
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter