Principaux documents
244287
Sigma-Aldrich
2,2,2-Tribromoethyl dichlorophosphate
97%
Synonyme(s) :
2,2,2-Tribromoethyl phosphorodichloridate
About This Item
Formule linéaire :
CBr3CH2OP(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
pb
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
Clé InChI
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for oligonucleotide and oligodeoxynucleotide synthesis.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges