Principaux documents
244139
Sigma-Aldrich
Chlorure de magnésium
powder, −325 mesh, 98%
Synonyme(s) :
Magnogène
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
98%
Forme
powder
Impuretés
<15%
Taille des particules
−325 mesh
Pf
714 °C (lit.)
Densité
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Useful catalyst for the selective oxidative coupling of methane.
Autres remarques
Contains a trace amount of insoluble magnesium
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Applied Catalysis, 50, 223-223 (1989)
Hadi Shafiee et al.
Scientific reports, 5, 9919-9919 (2015-06-06)
We report a biosensing platform for viral load measurement through electrical sensing of viruses on a flexible plastic microchip with printed electrodes. Point-of-care (POC) viral load measurement is of paramount importance with significant impact on a broad range of applications