Key Documents
243744
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H40O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable